주요 문서
AMBH2D6F41AB
Ambeed, Inc.
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)thiophene
Inchi Code
1S/C10H7FS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
InChI key
PURJRGMZIKXDMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58861-48-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)