주요 문서
AMBH2D6F4152
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-2-3-7(4-9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI key
IRQSKJQDKUAART-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131803-48-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)