주요 문서
AMBH2D6F4068
Ambeed, Inc.
1,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-8-7(5-6)11-9(10)12(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
InChI key
VJDQEQWPZTVEIN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39860-12-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)