주요 문서
AMBH2D6F3FE4
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI key
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51388-20-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)