주요 문서
AMBH2D6F3F18
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-2-6-7-4(3)5/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI key
NIKFLRLLYKEJJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-20-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)