주요 문서
AMBH2D6F375F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.74
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13);1H
InChI key
VVLJVJSHANVSGD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179110-74-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/179110-74-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)