주요 문서
AMBH2D6F3723
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-bromothiophen-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-2-thienylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-6(10)5-14-7/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
QNGTVGAIEOIQBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868387-45-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)