주요 문서
AMBH2D6F369B
Ambeed, Inc.
N4-Methylpyridine-3,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~4~-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-6-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
CACZIDDDEFIYTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1839-17-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)