주요 문서
AMBH2D6F35C0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-4-5-8(12)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)
InChI key
CLOXAWYNXXEWBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847416-99-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)