주요 문서
AMBH2D6F3570
Ambeed, Inc.
2-Bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C4H2BrN3S/c5-3-7-8-2-1-6-4(8)9-3/h1-2H
InChI key
JFHCFWOCRFEOAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1137142-58-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)