주요 문서
AMBH2D6F33E8
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI key
JBTIPAKRVUCURY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851389-38-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)