주요 문서
AMBH2D6F33E0
Ambeed, Inc.
Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C9H14BNO2S/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)7-5-11-6-14-7/h5-6H,1-4H3
InChI key
ODYWLZYOVWNCGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086111-09-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)