주요 문서
AMBH2D6F33D6
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h4-7,12H,2-3H2,1H3
InChI key
BDCCXYVTXRUGAN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42835-89-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)