주요 문서
AMBH2D6F31DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((4-methoxybenzyl)amino)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl [(4-methoxybenzyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-12(14)9-13-8-10-4-6-11(15-2)7-5-10/h4-7,13H,3,8-9H2,1-2H3
InChI key
WQXUIGPEUIVGKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60857-16-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)