주요 문서
AMBH2D6F30F3
Ambeed, Inc.
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
104.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-fluorocyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H5FO2/c5-3-1-2(3)4(6)7/h2-3H,1H2,(H,6,7)
InChI key
HZQKMZGKYVDMCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156816-78-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)