주요 문서
AMBH2D6F30BE
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-chlorobenzo[d]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.53
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-7-10-5-2-1-4(9)3-6(5)11-7/h1-3H
InChI key
SWCKCAROSKGHBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3507-17-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3507-17-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)