주요 문서
AMBH2D6F3055
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-methoxypicolinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-11-6-3-2-5(4-10)9-7(6)8/h2-4H,1H3
InChI key
USVQCSLXWUKOGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/329217-74-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)