주요 문서
AMBH2D6F2A0C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
395.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Inchi Code
1S/C25H15Br/c26-16-13-14-20-19-9-3-6-12-23(19)25(24(20)15-16)21-10-4-1-7-17(21)18-8-2-5-11-22(18)25/h1-15H
InChI key
ONCCVJKFWKAZAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171408-76-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)