주요 문서
AMBH2D6F29FB
Ambeed, Inc.
3-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-9-3-4-11-10(6-9)8(7-13-11)2-5-12(14)15/h3-4,6-7,13H,2,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
ZLSZCJIWILJKMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39547-16-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)