주요 문서
AMBH2D6F29EB
Ambeed, Inc.
1-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-amino-3-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(12-2)9(7)10/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
RHVYWYRETWKHDC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42465-54-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)