주요 문서
AMBH2D6F28E3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO5/c1-15-8(12)5-2-4(9)3-6(7(5)11)10(13)14/h2-3,11H,1H3
InChI key
YGVJGAVKLPOPMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91983-31-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)