주요 문서
AMBH2D6F28D4
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c10-6-2-1-4-9-5-3-8-7(6)9/h1,3-5H,2H2
InChI key
WJDZFQDFWRGDDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69214-22-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)