주요 문서
AMBH2D6F1B54
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.93
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3BrCl2N2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H
InChI key
LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102393-82-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)