주요 문서
AMBH2D6F1B47
Ambeed, Inc.
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5IN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI key
SZRMOKQNOJYMNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75092-30-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)