주요 문서
AMBH2D6F1836
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-4-9-8(3-1)7-10-5-6-11-9/h1-4,10H,5-7H2
InChI key
HDVHFHONOKCUHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17775-01-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)