주요 문서
AMBH2D6F1835
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-5(6)8-3-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
GBPCCNWUSHSRTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to brown solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69543-98-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)