주요 문서
AMBH2D6F100C
Ambeed, Inc.
(6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-hydroxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BNO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3,9-10H,(H,7,8)
InChI key
YUOLAYZNDYRBEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/903899-13-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)