주요 문서
AMBH2D6F0B3D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-8-4(6(9)10)2-3-5(8)7/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
PKYXJNNPHVMPDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865186-82-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)