주요 문서
AMBH2D6F03A7
Ambeed, Inc.
2-(Azetidin-1-yl)-5-bromopyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)-5-bromopyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-6-4-9-7(10-5-6)11-2-1-3-11/h4-5H,1-3H2
InChI key
OOQMJOASAODMEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850349-22-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)