주요 문서
AMBH2D6F0396
Ambeed, Inc.
4-Bromomethylbenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)
InChI key
QNJHTLTUBNXLFS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)