주요 문서
AMBH2D6F032C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methylquinolin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-4-10(13)12-9-3-2-7(11)5-8(6)9/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
NOQMJGOVUYZKIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89446-19-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)