주요 문서
AMBH2D6F02D3
Ambeed, Inc.
5-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
308.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(21)18-6-4-17(5-7-18)11-9-15-10(8-16-11)12(19)20/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
ANDWAJHNYJXSJC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209646-17-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1209646-17-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)