주요 문서
AMBH2D6F022B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170491-63-1.html
Synonym
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)