주요 문서
AMBH2D6F01C4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromothiazol-2-ylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1,3-thiazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2S/c1-8(2,3)13-7(12)11-6-10-5(9)4-14-6/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
InChI key
OVRIFGLINJVMLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944804-88-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)