주요 문서
AMBH2D6EF66C
Ambeed, Inc.
Ethyl piperidine-4-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
SNZAKTXWTXRXNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147636-76-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)