주요 문서
AMBH2D6EF5ED
Ambeed, Inc.
4-Amino-N-(4-aminophenyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-amino-N-(4-aminophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)16-12-7-5-11(15)6-8-12/h1-8H,14-15H2,(H,16,17)
InChI key
XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785-30-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)