주요 문서
AMBH2D6EEECA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl methyl(4-piperidinyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13(4)9-5-7-12-8-6-9/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI key
DJJOYDXRUBOZON-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108612-54-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)