주요 문서
AMBH2D6EEE5C
Ambeed, Inc.
H-DL-3-Phe(4-F)-OMe·HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
InChI key
FHEHCZJLZDLUAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64282-12-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)