주요 문서
AMBH2D6EEA8D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-12-8(11)7-4-9-6(2)10-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
OTCUHRIIVIPBID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2134-38-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)