주요 문서
AMBH2D6EDF71
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-5(7)9-3-8-4/h3H,2,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
NJMORFFDAXJHHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21190-16-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21190-16-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)