주요 문서
AMBH2D6EDB5E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13(4)9-5-7-10(14)8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
JAMGILZSPQRPBH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400899-84-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)