주요 문서
AMBH2D6ECF53
Ambeed, Inc.
7-Methoxyisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-12-10-3-2-8-4-5-11-7-9(8)6-10/h2-7H,1H3
InChI key
PNNUXNXZDJVGSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39989-39-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39989-39-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)