주요 문서
AMBH2D6ECF48
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-11-7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-10-8/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
InChI key
SHPHWZPKRWHBKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)