주요 문서
AMBH2D6EC9A8
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methyl-thiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
BRWROFVPMUPMJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81452-54-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)