주요 문서
AMBH2D6EC972
Ambeed, Inc.
Bis(phenylsulfonyl)methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
{[(phenylsulfonyl)methyl]sulfonyl}benzene
Inchi Code
1S/C13H12O4S2/c14-18(15,12-7-3-1-4-8-12)11-19(16,17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI key
QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3406-02-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)