주요 문서
AMBH2D6EC58D
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methoxy-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-6-10-8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-6H,1-2H3
InChI key
HQACNRVQEIYCKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10394-39-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)