주요 문서
AMBH2D6EC58B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methoxy-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
InChI key
FXFSGALQLLEBJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6232-91-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)