주요 문서
AMBH2D6EC2C6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,2'-bipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-8-4-5-10(13-7-8)9-3-1-2-6-12-9/h1-7H
InChI key
AWJPULCSDFBFDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-19-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15862-19-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)