주요 문서
AMBH2D6EBB25
Ambeed, Inc.
1-Methylazepan-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-4-azepanol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(9)4-6-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI key
GLXOHWLGZMRLRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19065-49-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)