주요 문서
AMBH2D6EBA18
Ambeed, Inc.
Methyl 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-3-14-8-4-5-10-9-11(13(15)16-2)6-7-12(10)14/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3
InChI key
QDESNHYANQBONP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2288709-86-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)